Learn More
MP Biomedicals SPINeasy RNA-Kit für Blut
Artikelnummer. 30281088 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
50 Präp.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
30281088 50 Präp. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30281088 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 116566050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
SPINeasy Das RNA-Kit für Blut zeichnet sich durch überlegene Ausbeute, Reinheit und Integrität bei einer Gesamtbearbeitungszeit von weniger als 15 Minuten und einem vereinfachten Puffersystem aus.
Der SPINeasy Das RNA Kit for Blood ist eine fortschrittliche RNA-Extraktionslösung, die auf modernster Silica-Membran-Spin-Säulen-Technologie basiert. Dieses speziell für die Isolierung von RNA aus in verschiedenen Antikoagulanzien konserviertem Vollblut entwickelte Kit verkürzt den Prozess auf unter 15 Minuten. Die Erhaltung der RNA ist von größter Bedeutung, und der Lysispuffer SL1 macht eine übermäßige Homogenisierung überflüssig und gewährleistet gleichzeitig die sofortige Inaktivierung der RNase, wodurch ein Abbau der RNA verhindert wird.
Insbesondere die SPINeasy Das RNA-Kit für Blut macht die vorherige Erythrozytenlyse und Leukozytenzentrifugation überflüssig und vereinfacht so den RNA-Reinigungsprozess.
Die Zugabe von Fast DNase ermöglicht eine effiziente DNA-Verdauung auf der Säule und entfernt schnell mitaufgereinigte DNA, die an die Silicamembran gebunden ist. Zwei Waschgänge wurden optimiert, um Folgendes effektiv zu entfernen:
  • Salze
  • Metaboliten
  • und große zelluläre Komponenten
trägt zu einer problemlosen und äußerst zeiteffizienten RNA-Reinigung bei.
Nach diesen Schritten wird die Elution von hochreiner und reiner RNA mit RNase-freiem Wasser erreicht.
Die resultierende RNA eignet sich gut für verschiedene nachfolgende Anwendungen, darunter:
  • PCR
  • RT-qPCR-Amplifikation
  • und Sequenzierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Probentyp Blut
Anzahl Reaktionen 50 Präp.
Produkttyp RNA-Isolierung