Learn More
MP Biomedicals SPINeasy RNA-Kit für Bodenproben
Artikelnummer. 30281096 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
50 Präp.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
30281096 50 Präp. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30281096 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 116585050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00 €
    516.60 € / 1 Stück
    Sparen 26.40 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SPINeasy RNA-Kit für Bodenproben, das die Silicamembran-Spin-Säulen-Technologie für eine effiziente und hochreine RNA-Extraktion nutzt.
Der SPINeasy Das RNA Kit for Soil ist ein Hochleistungs-RNA-Extraktionskit, das auf der Silica-Membran-Spin-Säulen-Technologie basiert.
Dieses Kit ermöglicht die effiziente Isolierung von RNA aus verschiedenen Bodentypen, darunter:
  • solche mit hohem Huminsäuregehalt
  • starke Verunreinigungen
  • Kompost
  • Gartenerde
  • und Böden mit geringer Biomasse.
Der Extraktionsprozess kann in weniger als einer Stunde abgeschlossen werden mit:
  • minimaler RNA-Abbau
  • und der Einsatz gefährlicher Chemikalien wie Phenol oder Chloroform ist unnötig.
Unsere speziell entwickelte Technologie zur Entfernung von Inhibitoren eignet sich effektiv für Bodenproben mit folgendem Inhalt:
  • Huminsäuren
  • Schwermetalle
  • und andere aromatische Verbindungen
Gewährleistung genauer PCR-Ergebnisse.
Die mit diesem Kit extrahierte RNA weist eine hohe Integrität und Reinheit auf und eignet sich für nachfolgende Anwendungen wie zum Beispiel:
  • umgekehrte Transkription
  • Echtzeit-PCR
  • und Sequenzierung.
Nutzungshinweis: Nur für Forschungszwecke (RUO)
Spezifikation
Probentyp Bodenproben
Anzahl Reaktionen 50 Präp.
Produkttyp RNA-Isolierung