Learn More
MP Biomedicals SPINeasy RNA-Kit für Hefe
Artikelnummer. 30281094 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
50 Präp.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
30281094 50 Präp. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30281094 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 116565050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00 €
    517.65 € / 1 Stück
    Sparen 26.35 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SPINeasy Das RNA-Kit für Hefe ist ein Hochleistungs-RNA-Extraktionskit, das auf Basis der Silica-Membran-Spin-Säulen-Technologie entwickelt wurde.
SPINeasy Das RNA-Kit für Hefe ist ein Hochleistungs-RNA-Extraktionskit, das auf Basis der Silica-Membran-Spin-Säulen-Technologie entwickelt wurde. Dieses Kit verwendet eine schnelle Entsalzungstechnik, um kontaminierende Makromoleküle zu eliminieren und dabei schädliche chemische Lösungsmittel zu vermeiden, sowie eine Sphäroplastentechnik, um RNA erfolgreich durch kohlenhydrathaltige Zellwände freizusetzen, ohne dass Enzyme benötigt werden. Bis zu 2 x 10⁸ Zellen können gleichzeitig ohne DNase-Behandlung verarbeitet werden. Die resultierende RNA ist von außergewöhnlicher Reinheit und frei von Proteinen oder DNA in den eluierten Proben.
Nutzungshinweis:
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Wichtige Anwendungen:
  • Northern Blotting
  • RT-PCR
  • Sequenzierung der nächsten Generation (NGS)
  • Mikroarray
  • Hybridisierung
Spezifikation
Format Bausatz
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Probentyp Hefe
Anzahl Reaktionen 50 Präp.
Produkttyp RNA-Isolierung