Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ Virus-RNA-Kit
Artikelnummer. 17884126 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
50 Ansätze
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17884126 50 Aufreinigungen 50 Ansätze
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17884126 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116537050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 €
    255.15 € / 50 Stück
    Sparen 12.85 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spin-Säulen-Technologie zur schnellen und einfachen Isolierung viraler RNA aus Zellkulturmedien und Körperflüssigkeiten in nur 20 Minuten. Hochreine RNA, geeignet für RT-PCR, qPCR, RNA-Seq und Northern-Blot-Analyse.
  • SPINeasy Das Virus RNA Kit ist ein Silicamembran-Spin-Säulen-Kit, das die schnelle und bequeme Extraktion von viraler RNA aus Zellkulturmedien und Körperflüssigkeiten wie Speichel und Serum ermöglicht, ohne dass eine Phenol- oder Chloroformextraktion erforderlich ist.
  • Durch einen einfachen Arbeitsablauf wird virale RNA typischerweise innerhalb von 20 Minuten extrahiert und steht sofort für nachfolgende Anwendungen wie RT-PCR, qPCR und RNA-Seq zur Verfügung.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur und in trockener Umgebung lagern
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Zentrifugationssäule
Probentyp Zellkulturmedien und Körperflüssigkeiten (Serum und Speichel); 100 bis 500 µl der Probe
Enthält 30 ml Lysepuffer VR, 6 ml Waschpuffer VR, 10 ml nukleasefreies Wasser, 1 Ampulle Träger-RNA, 50 x Säule VR mit Auffangröhrchen
Menge 50 Aufreinigungen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SPINeasy Virus RNA Kit, 50 preps
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.