Learn More
Corning™ Motor, DD Hi-Torque, 220V, Clockwise Turning
Rührer mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl für konstante niedrige Drehzahlen.
Marke: Corning™ 402645
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.62664kg
Beschreibung
- Rührer mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl für konstante niedrige Drehzahlen.
- Der Getrieberührer liefert 14,5 in lbs. Drehmoment
- Die Maximaldrehzahl beträgt 350 U/min.
- Das Motorgewicht beträgt 4,1 kg.
- Erhältlich in Ausführungen mit 120 VAC/60 Hz oder 230 VAC/50 Hz.
Bestellinformation
ForUseWithEquipment
Spezifikation
Proculture Spinnerflaschen | |
Unsteril |