Beschreibung
- Großer 18 cm. VisioNize™ Touchscreen mit intuitiver Steuerungssoftware
- Hohe Zentrifugationsgeschwindigkeit bis zu 20.000 x g (13.500 U/min)
- Kapazität bis zu 2 l
- Schwenkbeckenrotoren mit RFID und Adaptern für Schläuche/Flaschen von 0,2 ml bis 1.000 ml sowie alle Arten von MTP, PCR oder Deepwell Platten
- Festwinkelrotoren mit RFID für Hochgeschwindigkeitsmolekularbiologie in Röhren von 1,5 ml bis 250 ml
- Nachhaltige CO2-basierte Kühlung mit einem Temperaturbereich von -11 °C bis 40 °C
- Automatische Rotorerkennung, Rotorlebensdauer und Ungleichgewichtserkennung für maximale Betriebssicherheit
- Benutzerverwaltung mit mehreren Autorisierungsstufen und RFID-basiertem Benutzer-Login
- Automatischer Deckelantrieb für sicheres, ergonomisches Handling und aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Pro-Deckel für schnelle Einhandbedienung
- Anbindung an Eppendorf VisioNize™ und LIMS
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ACT |
| Reglertyp | Touch Display |
| Fassungsvermögen | 2 L |
| Max. RZB | 4,300 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 4,600 rpm |
| Gekühlt | Ja |
| Enthält | mit Rotor S-2xUniversal ID, mit Schaufeln und Universaladaptern für 5 bis 50 ml konisches Kabel und Platten |
| Modell | Tischzentrifuge |
| Geräuschpegel | <62 dB(A) mit S-2xUniversal ID |
| Rotor | Ausschwingrotor |
| Mehr anzeigen |