Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiralförmige Kondensatoren mit GL-Gewinde
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Spiralförmige Kondensatoren zum Kühlen von Kondensaten
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | GL 14-Gewinde und zwei Kunststoffschneidringe mit Gewinde |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Standard-Konusverbindung Nr. | Hülse und Kern NS 14/23 |