Learn More
Interscience™ Spiral DS Zählgitter
Artikelnummer. 12648685
Ansicht ändern
Click to view available options
Displaytyp:
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Displaytyp Packungsgröße
12648685 Keine 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12648685 Lieferant Interscience™ Lieferanten-Nr. 435010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 €
    137.38 € / 1 Stück
    Sparen 1.62 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spiralförmige DS-Zählgitter zur Verwendung beim Zählen von Kolonien.
  • Beinhaltet einen transparenten und einen weißen, diffusen Hintergrund.
Spezifikation
Produkttyp Zählgitter
Displaytyp Keine
Durchmesser (metrisch) 90 bis 150 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Scannen Sie 100