Learn More
Spiramycin 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Spiramycin |
| CAS | 8025-81-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Spiramycin |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C43H74N2O14 |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Antibiotic 799, Espiramicin, Foromacidin, IL 5902, NSC 55926, Provamycin, RP 5337, Rovamicina, Rovamycin, Rovamycine, Selectomycin, Sequamycin, Stomamycin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31+,32-,34?,35-,36+,37+,38+,39-,40?,41-,42-,43?/m0/s1 |
| SMILES | O=C1O[C@H](C)C/C=C/C=C/[C@H](OC2CC[C@H](N(C)C)[C@@H](C)O2)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](N(C)C)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@](O)(C)C4)[C@@H](C)O3)[C@@H](OC)[C@H](O)C1 |
| Mehr anzeigen |