Learn More
Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-on, Mikromol™
Artikelnummer. 17959679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17959679 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17959679 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1274.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
CAS 5571-36-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H26 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(ethylene acetal) (7CI,8CI), Spiro[3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane], estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione deriv., 3,3-(Ethylenedioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-one, Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-one, Dienogest Imp. L (EP), Dienogest Impurity L
InChI-Formel InChI=1S/C20H26O3/c1-19-8-6-15-14-7-9-20(22-10-11-23-20)12-13(14)2-3-16(15)17(19)4-5-18(19)21/h6,16-17H,2-5,7-12H2,1H3/t16-,17+,19+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC5(C4)OCCO5)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-Name (8S,13S,14S)-13-Methylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,2'-1,3-dioxolan]-17-on
Molekulargewicht (g/mol) 314.42
Menge 25 mg
Formelmasse 314,1882 g/mol