Learn More
Spiro-(1,3-dioxolan-2,3'indolin)-2'-on, 97 %, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10180692
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Codice prodotto. Menge unitSize
10180692 1 g 1 Gramm
10190692 10 g 10 Gramm
10624775 25 g 25 Gramm
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10180692
Marca: Thermo Scientific Maybridge S13949DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 6714-68-7
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.186
MDL-Nummer MFCD00173689
InChI-Schlüssel PRMHWSVVQZVDGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2' 1'h-one, spiro-1,3-dioxolane-2,3'indolin-2'-one, spiro 1,3 dioxolane-2,3'-indolin-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-3h indol-2' 1'h-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indole-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indoline-7-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2'-one, maybridge1_007498, chembl6816
PubChem CID 281156
IUPAC-Name Spiro[1,3-dioxolan-2,3'-1H-indol]-2'-on
SMILES C1COC2(O1)C3=CC=CC=C3NC2=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Spiro-(1, 3-dioxolane-2, 3'indolin)-2'-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Spiro-(1,3-dioxolane-2,3'indolin)-2'-one
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.