missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spiro-(1,3-dioxolan-2,3'indolin)-2'-on, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-2706286
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10180692 1 g 1 Gramm
10190692 10 g 10 Gramm
10624775 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10180692

Marke: Thermo Scientific Maybridge S13949DA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 6714-68-7
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.186
MDL-Nummer MFCD00173689
InChI-Schlüssel PRMHWSVVQZVDGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2' 1'h-one, spiro-1,3-dioxolane-2,3'indolin-2'-one, spiro 1,3 dioxolane-2,3'-indolin-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-3h indol-2' 1'h-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indole-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indoline-7-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2'-one, maybridge1_007498, chembl6816
PubChem CID 281156
IUPAC-Name Spiro[1,3-dioxolan-2,3'-1H-indol]-2'-on
SMILES C1COC2(O1)C3=CC=CC=C3NC2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Spiro-(1, 3-dioxolane-2, 3'indolin)-2'-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spiro-(1,3-dioxolane-2,3'indolin)-2'-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.