Learn More
Spiro[androsta-1,4-dien-6,2'-oxiran]-3,17-Dion (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30136322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136322 25 mg 25 Milligramm
30134687 50 mg 50 Milligramm
30004921 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68296025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 184972-12-1
Summenformel C20 H24 O3
Molekulargewicht (g/mol) 312.4
Synonym Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione, 6-Spirooxiran-androsta-1,4-diene-3,17-dione
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethylspiro[7,8,9,11,12,14,15,16-Octahydrocyclopenta[a]Phenanthren-6,2'-Oxiran]-3,17-Dion
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC4(CO4)C5=CC(=O)C=C[C@]35C)[C@@H]1CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione(mixture of diastereomers)
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H24O3/c1-18-7-5-12(21)9-16(18)20(11-23-20)10-13-14-3-4-17(22)19(14,2)8-6-15(13)18/h5,7,9,13-15H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18+,19-,20?/m0/s1
Formelmasse 312.1725