Learn More
Spirotetramat-d5, TRC
Artikelnummer. 30428624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428624 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30428624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6833025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spirotetramat ethyl-d5
CAS 2469007-09-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C21H22D5NO5
Menge 5 mg
Synonym carbonic acid','cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl ester-d5
InChI-Formel InChI=1S/C21H27NO5/c1-5-26-20(24)27-18-17(16-12-13(2)6-7-14(16)3)19(23)22-21(18)10-8-15(25-4)9-11-21/h6-7,12,15H,5,8-11H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-,21+/i1D3,5D2
SMILES O=C1C(C2=C(C)C=CC(C)=C2)=C(OC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)[C@]3(CC[C@H](OC)CC3)N1
IUPAC-Name (5s,8s)-3-(2,5-Dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl (ethyl-d5)carbonat
Molekulargewicht (g/mol) 378.48
Formelmasse 378.22
Reinheit (%) >95