Learn More
Spirotetramat-Keto-Hydroxy (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30011660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011660 50 mg 50 Milligramm
30004507 10 mg 10 Milligramm
30006679 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011660 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68331550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1172134-11-0
Summenformel C18 H23 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 317.38
Synonym 3-(2,5-Dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decane-2,4-dione, Spirotetramat-keto-hydroxy
IUPAC-Name 3-(2,5-Dimethylphenyl)-3-Hydroxy-8-Methoxy-1-Azaspiro[4.5]Dekan-2,4-Dione
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(O)(C2=O)c3cc(C)ccc3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spirotetramat-keto-hydroxy
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H23NO4/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)18(22)15(20)17(19-16(18)21)8-6-13(23-3)7-9-17/h4-5,10,13,22H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,17+,18?
Formelmasse 317.1627
Reinheit (%) >95%