Learn More
Spirotetramat-Metabolit BYI08330-Monohydroxy, TRC
Artikelnummer. 30135061
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135061 50 mg 50 Milligramm
17943735 5 mg 5 Milligramm
17951795 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135061 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68331050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1172134-12-1
Summenformel C18 H25 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 303.4
Synonym stereoisomer of 3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one, Spirotetramat-mono-hydroxy
IUPAC-Name 3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-Hydroxy-8-Methoxy-1-Azaspiro[4.5]Decan-2-One
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(C2O)c3cc(C)ccc3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spirotetramat-mono-hydroxy
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H25NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,15-16,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,15?,16?,18+
Formelmasse 303.1834
Reinheit (%) >95%