Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tropfenfänger nach Stutzer
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Vertikaler Konus NS 19/26
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Gebogene Form (75°)
- Mit zwei NS-Konen
- Zur Trennung von Tropfen (direkte Platzierung auf Destillationskolben)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Specifications
Specifications
| Material | Duran Glas |
| Standard-Konusverbindung | Vertikaler Konus NS 19/26 |