Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X5 GC inlet liner SGE splitless FocusLiner (for
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 50 mm-Nadel |
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 105 mm |
| Product Type | GC-Einlass-Liner, Splitless FocusLiner |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Trace und Focus GCs |