Learn More
uvex Sport Occupational Black PU 65938 Low Shoe - Width 11
Artikelnummer. 17292661 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
missing translation for 'unitSize'
1 Paar
Product Code. 17292661
missing translation for 'mfr': uvex 6593848
Only null left
Add to basket
Add to basket
Offers first-class wearer comfort; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Uvex 1 Sportschuh 6593.8 O1 FO SRC
  • Moderner, ultraleichter und flexibler O1-Arbeitsschuh ohne Zehenkappe
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Ableitwiderstand von weniger als 35 Megaohm
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort, klimaoptimierte und atmungsaktive Materialien
  • Praktisch nahtfreier Aufbau aus Hightech-Materialien zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Weich, Polsterung an Bund und Zunge
  • Für leichte Anwendungen
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6593.8
  • Norm EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Schwarz
Material Textil
Größe 48
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Normale Zehenkappen
Einwegprodukt Nein
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20347:2012
Geschlecht Unisex
Fit Standardbreite
Modell Uvex 1
Latexfrei Ja
Waterproof Nein
EN ISO 20347 O1
Slip Resistance Rating SRC
Produkttyp ESD Safety Shoe