Learn More
Fisherbrand™ SPP plissierte Einweg-Baretthauben
Artikelnummer. 17253044 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 Pk.
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17253044 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17253044
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Basic-Baretthauben aus leichtem, bequemem Polypropylen-Spinnvlies eignen sich ideal für den Einsatz im Labor oder in ähnlichen Arbeitsumgebungen zur Förderung der allgemeinen Hygiene.
  • Universal-Einweg-Baretthauben sind in zwei Größen erhältlich, um die allgemeine Hygiene im Labor oder am Arbeitsplatz zu fördern.
  • Mit elastischen Nähten für eine einfache, bequeme Passform
  • Ausfertigung in Vliesstoff aus Polypropylen-Spinnvlies
  • Latexfrei
  • Lieferung im Karton mit 10 Beuteln, 100 Baretthauben pro Beutel
Spezifikation
Produkttyp Baretthaube
Material Spungebundenes PP 10 g/m2
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Latexfrei Ja
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität PSA CAT I, ISO geprüft nach ISO3801 und ISO13934-1
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Entspricht EG-Richtlinie 1935/2004/EG, der Verordnung (EU) Nr.10/2011, der Verordnung (EU) Nr.2016/1416 und der Verordnung (EU) 2017/752
Menge 1000 Pk.
Durchmesser (angloamerikanisch) 24 in.
Durchmesser (metrisch) 60.9 cm