Learn More
SPRED2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00 € - 624.00 €
Spezifikation
Antigen SPRED2
Verdünnung Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18621778
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-68816-25ul
25 μL
280.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18663307
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-68816
100 μg
624.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SPRED2 Polyclonal antibody specifically detects SPRED2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
SPRED2
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
200734
IgG
Protein A purified
Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
FLJ31917, MGC163164, Spred-2related sequence, sprouty-related, EVH1 domain containing 2, sprouty-related, EVH1 domain-containing protein 2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EGSTTSSSTIHNEAELGDDDVFTTATDSSSNSSQKREQPTRTISSPTSCEHRRIYTLGHLHDSYPTDHYHLDQPMP
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.