Learn More
BRAND™ Federklemme
Artikelnummer. 10097390 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
32 mm
51 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10097390 32 mm 1 Stück
10488372 51 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10097390
Marke: BRAND™ 76045
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Federklemmen für die Wandmontage von zylindrischen Gerätekomponenten.
  • Federstahl, beschichtet mit Zink und Polyethylen
  • Kratzfest
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für die Wandmontage von zylindrischen Gerätekomponenten wie Rohren, Schläuchen usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Federklemme
Material Zink, PE-beschichteter Stahl
Enthält 1 Bohrung, 4 mm
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Beschichtung Polyethylene