Beschreibung
Trennen Sie Objektträger beim Trocknen mit Thermo Scientific™ Federdistanzstücken. Passend für Objektträger-Schubladen. Erhältlich in mehreren Ausführungen.
Ausführungen:
- Objektträgerschrank mit 7 Schubladen
- Objektträgerschrank mit 14 Schubladen
- MINI Objektträgerschrank mit 14 Schubladen
- ColorStack Schränke
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Schränke mit 14 Schubladen |