Learn More
De Buyer™ Federzange
Artikelnummer. 11997844
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
240 mm
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11997844 240 mm 1 Stück
11907854 300 mm 1 Stück
11927854 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11997844 Lieferant De Buyer™ Lieferanten-Nr. 4788.24N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60 €
    6.20 € / 1 Stück
    Sparen 6.40 €
    50% Rabatt
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die De Buyer™ Federzangen aus Edelstahl eignen sich zum Greifen, Bewegen und Transferieren von Lebensmitteln.
  • Für den allgemeinen Einsatz bei der Handhabung von Lebensmitteln
  • Edelstahlklemme
  • Edelstahl
  • Drei Längen
Spezifikation
Produkttyp Inox-Klemme
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 240 mm
Menge Jeweils