missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Spectrin (Sp), the most abundant of the erythrocyte membrane skeleton proteins, helps these cells maintain their characteristic biconcave shape while remaining flexible and elastic. Erythrocyte Sp is a heterodimer composed of a 280 kDa alpha subunit and a 246 kDa beta subunit which associate in a side-to-side, antiparallel configuration to form a 100 nm rod-like structure. Sp in other tissues may be composed of distinct but homologous alpha and beta subunits, sometimes referred to as fodrin. A newly introduced nomenclature designates the Sp subunits of the erythrocyte as alpha-1 and beta-1, and the fodrin subunits as alpha-2 and beta-2. Alternatively spliced forms of each are designated as epsilon-1, epsilon-2, etc. (e. g. beta-1 epsilon-1).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SPTBN1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.17 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | SPTBN1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q01082, Q62261 |
| Gen-Alias | Beta II spectrin, beta-fodrin, betaSpII, ELF, Fodrin beta chain, Spectrin beta chain, brain 1, SPTB2, SPTBN1 |
| Gensymbole | SPTBN1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?