Learn More
Tocris Bioscience™ SQ 22536
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001428
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30001428
Marke: Tocris Bioscience™ 1435/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Adenylyl cyclase inhibitor
Inhibitor of adenylyl cyclase (IC50 = 1.4 μM). Inhibits PGE1-stimulated increases in cAMP levels in intact human platelets. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17318-31-9
Summenformel C9H11N5O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SQ 22536
Menge 10 mg
Formelmasse 205.22
Reinheit >99%
Molekulargewicht 205.22