Learn More
SQ22536, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
200 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490906 200 mg 200 Milligramm
16475727 5 mg 5 Milligramm
16469556 50 mg 50 Milligramm
16462988 10 mg 10 Milligramm
16422576 25 mg 25 Milligramm
16414306 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16490906 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100396
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SQ22536 is an effective adenylate cyclase (AC) inhibitor.
SQ22536 is an effective adenylate cyclase (AC) inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SQ22536
CAS 17318-31-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H11N5O
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (487.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 55 mg/mL (268.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2N=CN(C3OCCC3)C2=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 205.22
Formelmasse 205.22
Reinheit (%) 98.41%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism