Learn More
Squalan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023910
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11439056
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17931.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Squalane influence on the vital pathway that transforms glucose into cholesterol may be pivotal. It regulates or controls the rate of synthesis of the enzyme HMG Co-A reductase, and may contribute to effective treatments for cancer and heart disease. It plays an important role as a terminator in the biomembrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-01-3
Summenformel C30H62
Molekulargewicht (g/mol) 422.826
MDL-Nummer MFCD00008953
InChI-Schlüssel PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC-Name 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosan
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Squalane
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 210°C to 215°C (1 mmHg)
Flammpunkt 218°C (424°F)
Brechungsindex 1.451
Menge 100 g
Beilstein 776019
Merck Index 14,8767
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 422.83
Reinheit (%) 98%