Learn More
Squalan, ≥99.0 % (GC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15647350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15647350 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15647350 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 8562950ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Für GC, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Squalan
CAS 111-01-3
Schmelzpunkt -38 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.81 g/ml bei 25 °C
pH Neutral
Siedepunkt 176 °C (0.07 hPa)
Flammpunkt 218 °C (424.4 °F)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Summenformel C30H62
Strukturformel [(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH2CH2-]2
MDL-Nummer MFCD00008953
Menge 50 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 776019
Synonym Squalan, Perhydrosqualan, Dodecahydrosqualol, Spinacan, Roban, Hexamethyltetracosan, Tetracosan, 2,6,10,15,19,23-Hexamethyl, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC-Name 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosan
Molekulargewicht (g/mol) 422.826
PubChem CID 8089
Formelmasse 422.81 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)