Learn More
Squalan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10194790 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10002990 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
11335922 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10194790 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215351000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-01-3
InChI-Schlüssel PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC-Name 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosan
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Squalane
Azidität 0.2mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 0.3°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8085g/mL
Siedepunkt 210°C to 215°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 217°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C30H62
Brechungsindex 1.4510 to 1.4525
Menge 100 mL
Verseifungszahl 1mg KOH/g max.
Beilstein 01,I,72
Merck Index 15,8895
Relative Dichte 0.8085
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,readily soluble in ether,gasoline,benzene,,petroleum ether,chloroform and oils,slightly soluble in methanol,ethanol and acetone
Molekulargewicht (g/mol) 422.82
Viskosität 48.2 mPa.s (20°C)
Formelmasse 422.82
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit