Learn More
Squalan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335922 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11335922 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10194790 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10002990 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335922 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215350025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-01-3
InChI-Schlüssel PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC-Name 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosan
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Squalane
Azidität 0.2mg KOH/g max.
Farbe Farblos
Dichte 0.8085g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C30H62
Brechungsindex 1.4510 to 1.4525 (20°C, 589nm)
Menge 2.5 L
Verseifungszahl 1mg KOH/g max.
Molekulargewicht (g/mol) 422.826
Formelmasse 422.82
Reinheit (%) ≥98.5% (GC)
Physikalische Form Flüssig