Learn More
Squalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410007
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410007 500 g 500 Gramm
11400007 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20944.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Biosynthetic precursor to all steroids Squalene is used as a precursor to steroids and ergosterol and as an immunologic adjuvant in vaccines. It plays a vital role in the preparation of cholesterol, steroid hormones and vitamin D. It serves as a lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Squalan ist ein biosynthetischer Vorläuferstoff für Steroide und Ergosterol und wird als immunologisches Adjuvans in Impfstoffen verwendet. Spielt eine entscheidende Rolle bei der Synthese von Cholesterin, Steroidhormonen und Vitamin D. Dient als Schmiermittel für oberflächenaktive Fettsäuren, die an Eisenoxidoberflächen adsorbiert werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether und Aceton. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-02-4
Summenformel C30H50
Molekulargewicht (g/mol) 410.73
MDL-Nummer MFCD00008912
InChI-Schlüssel YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC-Name (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Squalene
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.855
Siedepunkt 285°C (25 mmHg)
Flammpunkt 218°C (424°F)
Prozentgehaltsbereich 0.97
Brechungsindex 1.4955
Menge 500 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8768
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether and acetone. Immiscible with water.
Formelmasse 410.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit