Learn More
Squalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025466
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11400007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20944.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Biosynthetic precursor to all steroids Squalene is used as a precursor to steroids and ergosterol and as an immunologic adjuvant in vaccines. It plays a vital role in the preparation of cholesterol, steroid hormones and vitamin D. It serves as a lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Squalan ist ein biosynthetischer Vorläuferstoff für Steroide und Ergosterol und wird als immunologisches Adjuvans in Impfstoffen verwendet. Spielt eine entscheidende Rolle bei der Synthese von Cholesterin, Steroidhormonen und Vitamin D. Dient als Schmiermittel für oberflächenaktive Fettsäuren, die an Eisenoxidoberflächen adsorbiert werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether und Aceton. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-02-4
Summenformel C30H50
Molekulargewicht (g/mol) 410.73
MDL-Nummer MFCD00008912
InChI-Schlüssel YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC-Name (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Squalene
Schmelzpunkt °C to 75°C
Dichte 0.858
Siedepunkt 285°C (25 mm)
Flammpunkt 218°C (424°F)
Prozentgehaltsbereich 0.97
Brechungsindex 1.4955
Menge 100 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8768
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether and acetone. Immiscible with water.
Formelmasse 410.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Squalene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Squalene