Learn More
Squalen, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Squalen ist ein Vorläufer von Steroiden und Ergosterolen
• Es kann zur Herstellung von Lipiden, Steroiden und fettlöslichen Vitaminen verwendet werden
Anwendungen
• Squalen wird als immunologisches Adjuvans in Impfstoffen eingesetzt.
• Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Cholesterin, Steroidhormonen und Vitamin D.
• Kann auch als Schmiermedium für Fettsäure-Tensidfolien dienen, die an Eisenoxidoberflächen adsorbiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Squalene |
| Azidität | 1mg KOH/g max. |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.855g/mL |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | {(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2 |
| Brechungsindex | 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589nm) |
| Menge | 500 mL |
| Mehr anzeigen |