Learn More
Squalen, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11994421 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10226790 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10229883 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994421 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207470025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Squalen (CAS-Nr. 111-02-4) ist ein biosynthetischer Vorläufer aller Steroide und Ergosterol und wird als immunologisches Adjuvans in Impfstoffen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Squalen ist ein Vorläufer von Steroiden und Ergosterolen
• Es kann zur Herstellung von Lipiden, Steroiden und fettlöslichen Vitaminen verwendet werden
Anwendungen
• Squalen wird als immunologisches Adjuvans in Impfstoffen eingesetzt.
• Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Cholesterin, Steroidhormonen und Vitamin D.
• Kann auch als Schmiermedium für Fettsäure-Tensidfolien dienen, die an Eisenoxidoberflächen adsorbiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-02-4
Summenformel C30H50
Molekulargewicht (g/mol) 410.73
MDL-Nummer MFCD00008912
InChI-Schlüssel YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC-Name (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Squalene
Azidität 1mg KOH/g max.
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.855g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel {(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2
Brechungsindex 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589nm)
Menge 2.5 L
Verseifungszahl 1mg KOH/g max.
Formelmasse 410.71
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Öl