Learn More
Squalen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456362 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11456362 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11456362 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210294891
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fungiert als biochemische Vorstufe der gesamten Steroidfamilie. Squalen, MP Biomedicals ist eine Isoprenoidverbindung, die strukturell dem Beta-Carotin ähnelt und ein Zwischenprodukt bei der Cholesterinsynthese ist. Squalen ist nicht ver
  • Wirkt in der Haut als Quencher von Singulett-Sauerstoff und schützt so die menschliche Hautoberfläche vor Lipidperoxidation durch UV-Strahlung und andere Quellen ionisierender Strahlung.
  • Die Supplementierung bei Mäusen führte zu einem deutlichen Anstieg der zellulären und unspezifischen Immunfunktionen in dosisabhängiger Weise.
  • Kann als ein “Waschbecken” für stark lipophile Xenobiotika; da es sich um eine unpolare Substanz handelt, weist es eine höhere Affinität zu nicht ionisierten Arzneimitteln auf
  • Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln kann den Cholesterin- und Triglyceridspiegel senken; sie könnte eine sinnvolle Ergänzung sein, um die Wirkung einiger cholesterinsenkender Medikamente zu verstärken.
  • Derzeit wird Squalen hauptsächlich als Begleittherapie bei verschiedenen Krebsarten eingesetzt.
Spezifikation
CAS 111-02-4
Schmelzpunkt -75 °C (Literatur)
Dichte 0,858 g/ml bei 25 °C (lit.)
Siedepunkt 285 °C (25mm (Literatur))
Summenformel C30H50
Brechungsindex n20/D 1.494 (Lit.)
Menge 1 L
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
InChI-Schlüssel YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
IUPAC-Name (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
Molekulargewicht (g/mol) 410.73
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
Formelmasse 410.7
Reinheit (%) ≥ 98%
Physikalische Form Flüssigkeit