Learn More
Kartell™ Quadratische Flaschen
Artikelnummer. 11382874
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
400 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11382874 1000 ml 1 Stück
12308198 25 ml 10 Stück
10234711 50 ml 400 Stück
10236124 500 ml 1 Stück
10768335 2000 ml 1 Stück
12553367 100 mL 100 Stück
12000582 250 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11382874 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0061300
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Platzsparende Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung von festen oder flüssigen Proben, auch bei mittel- bis hochviskosen, pastösen oder körnigen Materialien. Die griffigen Kappen können zur Sicherung fest verdrahtet werden. Die präzise Graduierung und die halbtransparenten Wände ermöglichen ein klares und genaues Ablesen des Inhalts.
  • Das Siegel wird durch die Qualität von Kappe und Mundgewinde sowie das Vorhandensein einer Unterkappe gewährleistet.
  • Dauerhafter, erhaben aufgedruckter Graduierungsstempel.
  • GEEIGNET FÜR LEBENSMITTEL GEMÄSS EG-Verordnung 10/2011.
  • Sie sind hinsichtlich der verwendeten Rohstoffe gemäß 1907/2006 (REACH), BSE/TSE und 2002/95/EG (RoSH) sicher.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 oz.
Farbe Naturfarben
Abmessungen (L x B x H) 103 x 80 x 176mm
Material Polyethylen
Sterilität Nicht steril
Graduierungen 100 ml
Zertifizierung/Konformität EG-Verordnung 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE/TSE, 2002/95/EG (RoSH)
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Öffnung Breit, mit Gewinde
Form Quadratisch
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Produkttyp Graduierte quadratische Weithalsflasche
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar