Learn More
Kartell™ Quadratische Flaschen
Beschreibung
Platzsparende Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung von festen oder flüssigen Proben, auch bei mittel- bis hochviskosen, pastösen oder körnigen Materialien. Die griffigen Kappen können zur Sicherung fest verdrahtet werden. Die präzise Graduierung und die halbtransparenten Wände ermöglichen ein klares und genaues Ablesen des Inhalts.
- Ungefähre Graduierungen ermöglichen ein reproduzierbares Befüllen ohne Zylinder/Becher
- Kappen mit einfachem Griff können zur Sicherheit verdrahtet werden
- Lebensmittelgeeignet gemäß
- EG-Verordnung 1935/2004
- EG-Verordnung 10/2011
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 34,5mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 60 x 57 x 110mm |
| Material | Polyethylen |
| Graduierungen | 50 ml |
| Zertifizierung/Konformität | EG-Verordnung 1935/2004, EG-Verordnung 10/2011 |
| Closure Included | Ja |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Easy Grip |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |