Learn More
Kartell™ Quadratische Flaschen
Artikelnummer. p-200025528
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
400 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12308198
Marke: Kartell™ 0060800
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Platzsparende Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung fester oder flüssiger Proben, auch bei mittel-hochviskosen, pastösen oder körnigen Materialien. Die leicht zu greifenden Kappen können zur Sicherheit fest verkabelt werden.
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
  • Seal granted by quality of both cap and mouth thread, presence of undercap.
  • Permanent graduation printed in relief externally.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011.
  • They are safe from the point of view of the raw materials used according to 1907/2006 (REACH), BSE / TSE and 2002/95/EC (RoSH).
Especificaciones
Kapazität (metrisch) 25 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.85 oz.
Farbe Natural
Material Polyethylene
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität EC Regulation 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE / TSE, 2002/95/EC (RoSH)
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated Yes
Öffnung Breit, mit Gewinde
Form Square
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Produkttyp Graduated Square Wide Neck Bottle
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado