Learn More
Hettich Lab Technology™ Mikrototergehänge zu Rotor 5624, für Kultur- / Mikrotiterplatten etc.
Click to view available options
:
Anzahl der Orte: 1
Beschreibung
- Offener Becher/Träger für Adaptereinsätze
- Geeignet für mehrere Ausschwingrotoren und Adapter
- Geeignet für unterschiedliche Zentrifugen-Arbeitslasten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ausschwingrotor 5699-R, Adapter 5227, 5242, 5243, 5249, 5258, 5262, 5263-A, 5264, 5266, 5267,5268, 5280, 5281, 6337-B, 6338-B, 6339-A, MTP, CP, DWP, MS, QP, MikroTest-Platte (Terasaki), 96-Well-PCR-Platte, PCR-Streifen |
| Typ | Bucket |
| Behältertyp | Träger, Becher |
| Anzahl Plätze | 1 |