Learn More
Thermo Scientific™ Quadratische Küvetten für Thermo Scientific Spectronic™20 + und 20 D+ Spektralphotometer
Artikelnummer. 11816534 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schichtdicke:
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schichtdicke Packungsgröße
11816534 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11816534 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 331709000
Verfügbar ab: 25-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Optische Klasse
  • Kat.- Nr. 22-255-451 ist ein passender Satz von zwei mit 10 mm Schichtdicke; erfordert einen 14-385-125A Halter (separat erhältlich); Tasche im Lieferumfang enthalten
  • Kat.-Nr. 07-144-18 hat 1/2 Zoll (13 mm) Pfadlänge und wird im Zweiersatz mit Tasche geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Küvette
Material Optisches Glas
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 340 bis 950 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spectronic™ 20+ und 20D+ Spektralphotometer
Form Quadratisch