Learn More
Huenersdorf™ Quadratische Polyethylen-Behälter mit rutschfesten Deckeln
Beskrivning
- Eckig geformt
- Der staubdichte Deckel aus LDPE schützt den Inhalt zuverlässig vor Kontamination
- Behälter stapelbar, zur raumsparenden Lagerung
- Sehr beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
- Geeignet für Geschirrspüler, Mikrowellen und Tiefkühlgeräte
- Temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
- Druck und Beschriftung auf Anfrage
Specifikationer
Specifikationer
| Kapazität (metrisch) | 1500 ml |
| Verschlussmaterial | LDPE |
| Verschlusstyp | Deckel mit Haube |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polyethylen |
| Form | Quadratisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle |
| Enthält | Dicht schließender LDPE-Deckel |
| Montageart | Stapelbar |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?