Learn More
Huenersdorf™ Quadratische Polyethylen-Behälter mit rutschfesten Deckeln
Artikelnummer. p-7146945
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 ml
Abmessungen (L x B x H):
103 x 208 x 94 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10516754
Marke: Huenersdorf™ 910400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Diese Behälter mit Stülpdeckel bestehen aus bruchsicherem, naturfarbenem und lebensmittelsicherem Polyethylen (HDPE und LDPE).
  • Eckig geformt
  • Der staubdichte Deckel aus LDPE schützt den Inhalt zuverlässig vor Kontamination
  • Behälter stapelbar, zur raumsparenden Lagerung
  • Sehr beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
  • Geeignet für Geschirrspüler, Mikrowellen und Tiefkühlgeräte
  • Temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
  • Druck und Beschriftung auf Anfrage
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 ml
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Deckel mit Haube
Farbe Naturfarben
Material Polyethylen
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle
Enthält Dicht schließender LDPE-Deckel
Montageart Stapelbar
Produkttyp Behälter
Stapelbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +70 °C
Abmessungen (L x B x H) 103 x 208 x 94 mm
Länge (metrisch) 103 mm
Breite (metrisch) 208 mm
Höhe (metrisch) 94 mm