Learn More
Cole Parmer™ Quadratische Wägeschiffchen aus Polystyrol, weiß, 100/Packung
Artikelnummer. 15456033 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
100 mL
330 mL
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15456033 100 mL 100 Stück
15406033 20 mL 100 Stück
15406043 330 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456033 Lieferant Cole Parmer™ Lieferanten-Nr. 0101714
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Abgerundete Ecken erleichtern die Übertragung von pulverförmigen oder körnigen Proben.
  • Abgerundete Ecken erleichtern die Probenübertragung.
  • Einwegprodukt
  • Weiße, lichtdurchlässige Farbschalen für herkömmliche Anwendungen.
  • Lichtdurchlässiges, gummiertes Polystyrol hält Temperaturen bis 180 ° F stand, biegt sich für einfaches Ausgießen.
  • Biologisch inert; beständig gegen verdünnte Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Geeignet für den Einsatz mit Waagen, Mikrowellen-Feuchtemessgeräten sowie für Hunderte andere Anwendungen im Bereich der Probenhandhabung.
  • Der flache Boden verhindert ein Umkippen.
  • Die konturierten Seitenflächen ermöglichen eine rutschfeste Handhabung.
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Typ Wägeschiffchen
Menge 100/Packung
Temperaturfestigkeit (angloamerikanisch) 180 °F
Länge (angloamerikanisch) 3,5 in.
Länge (metrisch) 8,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2,5 cm
Höhe (metrisch) Weiß
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.