Learn More
Sampling Systems™ Quadratisch, Edelstahl, PharmaScoop™
Artikelnummer. 15899641 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15899641 1500 mL 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15899641
Marke: Sampling Systems™ A3661
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ quadratische PharmaScoop™ aus Edelstahl ist für hygienische und pharmazeutische Anwendungen geeignet.
  • Sehr hochwertige Schaufeln
  • Strapazierfähige Bauweise
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Nutfrei
  • Mattierte Oberfläche
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • GMP-konform
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Ausführung Hochglanzpoliert
Material Edelstahl (316L)