Learn More
Bochem™ Quadratischer Drahtkorb
Artikelnummer. 10090921
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
Netz 8 x 8 x 1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10090921 Netz 8 x 8 x 1 mm 1 Stück
10709271 Netz 8 x 8 x 1 mm 1 Stück
10356001 Netz 8 x 8 x 1 mm 1 Stück
10040761 Netz 8 x 8 x 1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10090921 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 10020
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Quadratischer Bochem™ Drahtkorb mit besonders hochwertiger Verarbeitung an den Schweißpunkten.
  • Quadratisch
  • Besonders hochwertige Verarbeitung
  • 18/10 E-Poli
Spezifikation
Material 18/10 E-Poli
Form Quadratisch
Größe 8 x 8 x 1 mm Maschenweite
Abmessungen (L x B x H) Netz 8 x 8 x 1 mm