Learn More
Bochem™ Quadratischer Drahtkorb
Artikelnummer. 10709271
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
Netz 8 x 8 x 1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
10709271 Netz 8 x 8 x 1 mm 1 Stück
10090921 Netz 8 x 8 x 1 mm 1 Stück
10356001 Netz 8 x 8 x 1 mm 1 Stück
10040761 Netz 8 x 8 x 1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10709271 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 10021
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Quadratischer Bochem™ Drahtkorb mit besonders hochwertiger Verarbeitung an den Schweißpunkten.
  • Quadratisch
  • Besonders hochwertige Verarbeitung
  • 18/10 E-Poli
Spezifikation
Material 18/10 E-Poli
Form Quadratisch
Größe 8 x 8 x 1 mm Maschenweite
Abmessungen (L x B x H) Netz 8 x 8 x 1 mm