Learn More
Buerkle™ Schlauchklemme Quetsch-Fix
Artikelnummer. 10283602 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
1 bis 5 mm
3 bis 10 mm
6 bis 15 mm
Gesamtlänge (metrisch):
25 mm
40 mm
55 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10283602 1 bis 5 mm 25 mm 1 Stück
10243652 3 bis 10 mm 40 mm 1 Stück
10253652 6 bis 15 mm 55 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10283602 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 86180001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Klemmen lassen sich Schläuche je nach Bedarf teilweise oder vollständig zusammendrücken. Buerkle™ Squeeze-Fix Schlauchklemmen sind aus POM gefertigt, rostfrei und für die Anwendung mit einer Hand geeignet. Permanent elastisch, hygienisch
Mit diesen Klemmen können Schläuche nach Bedarf teilweise oder vollständig zugequetscht werden.
  • Einhändig handhabbar
  • Aus Polyoxylmethylen-Kunststoff (POM)
  • Keine rostenden Teile
  • Beständig elastisch und hygienisch
  • Weiß
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material POM
Gesamtlänge (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit 1 bis 5 mm
Schlauchgröße 1 bis 5 mm
Farbe Weiß
Produkttyp Schlauchklemme