Learn More
Tocris Bioscience™ SR 140333
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Potent NK1 receptor antagonist (Ki = 0.74 nM. IC50 = 1.6 nM). Inhibits substance P -invoked calcium mobilization and outward current (IC50 = 1.3 nM); blocks NK1-mediated nitric oxide-dependent vasodilation in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | SR 140333 |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 656.12 |
| Reinheit | >97% |
| Molekulargewicht | 656.129 |