missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ SR 3576
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18761779
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18761779

Marke: Tocris Bioscience™ 5044/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly potent and selective JNK3 inhibitor

SR 3576 is a highly potent and selective JNK3 inhibitor (IC50 = 7 nM); exhibits > 2800-fold selectivity over p38.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 10 mg
Produkttyp SR 3576
Reinheit >97%
Molekulargewicht 501.53
Hemmstoffe SR 3576

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt